2-Ethyl-1-butene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0067-500ML E0067-25ML E0067-100ML
TCIAE0067-500MLEA 11125 NOK
TCIAE0067-500ML TCIAE0067-25ML TCIAE0067-100ML
2-Ethyl-1-butene ≥97.0% (by GC)
2-Ethyl-1-butene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Smeltepunkt: –131,5 °C
Tetthet: 0,688 g/cm³ (24 °C)
Flash punkt: –10°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009341
CAS-nummer: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=566a3cba5316fd3ec8e969751444f007c64e08db&vid=8f11e725c65b007058ca828505cedb055e87f808&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %