2-Metyl-1-penten 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
127400100 127400500
ACRO127400100EA 950 NOK
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Metyl-1-penten 99%
2-Metyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Tetthet: 0,68 g/cm³
Flash punkt: –26 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009405
CAS-nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
FN: 3295
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %