2-Metyl-1-penten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0245-25ML M0245-500ML M0245-100ML
TCIAM0245-25MLEA 1475 NOK
TCIAM0245-25ML TCIAM0245-500ML TCIAM0245-100ML
2-Metyl-1-penten ≥98.0% (by GC)
2-Metyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 61°C
Smeltepunkt: -136°C
Tetthet: 0,7083 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: -28°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009405
CAS-nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
FN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46d04901ea2c15711fe7830416987d9c4e6a4977&vid=985255819d04ed3f35b63022b25ca08452fd8ee1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %