2-Metyl-2-buten 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
126490250 126492500
ACRO126490250EA 635 NOK
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Metyl-2-buten 99+%
2-Metyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –134 °C
Tetthet: 0,66 g/cm³
Flash punkt: –45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009276
CAS-nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
FN: 2460
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,00649
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %