2-Metyl-2-buten mixture of isomers for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 1210 NOK
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-Metyl-2-buten mixture of isomers for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Metyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –124 °C
Tetthet: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009276
CAS-nummer: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
FN: 3295
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,00649
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)