3,3-Dimetyl-1-buten 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
152720500 152722500
ACRO152720500EA 565 NOK
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimetyl-1-buten 95%
3,3-Dimetyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 41 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –115 °C
Tetthet: 0,65 g/cm³
Flash punkt: –28 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008853
CAS-nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
FN: 3295
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %