1-Dekyn 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
223430050 223430250 223431000
ACRO223430050EA 395 NOK
ACRO223430050 ACRO223430250 ACRO223431000
1-Dekyn 98%
1-Dekyn
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 0,76 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009576
CAS-nummer: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %