1-Oktyn 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
223510250 223511000
ACRO223510250EA 755 NOK
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Oktyn 99%
1-Oktyn
Formel: C₈H₁₄
Kokepunkt: 127…128 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 0,74 g/cm³
Flash punkt: 17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009546
CAS-nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
FN: 3295
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %