1-Pentyn 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 1325 NOK
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentyn 99%
1-Pentyn
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokepunkt: 40 °C
Smeltepunkt: 106…105 °C
Tetthet: 0,69 g/cm³
Flash punkt: <–34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009469
CAS-nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %