2-Butyn 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
135140010 135140050
ACRO135140010EA 510 NOK
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butyn 98%
2-Butyn
Formel: C₄H₆
Kokepunkt: 27 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 0,69 g/cm³
Flash punkt: –25 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009275
CAS-nummer: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
FN: 1144
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %