2-Pentyn ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
L02973.06
L02973.14
L02973.06EA
655
NOK
L02973.06
L02973.14
2-Pentyn ≥98%
2-Pentyn
Purity: 98+%
CAS No.: 627-21-4
Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Unpleasant
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1696938
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009380
Formel:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Kokepunkt: 55…56 °C Smeltepunkt: –109 °C Tetthet: 0,710 Flash punkt: –20 °C (–4 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009380 CAS-nummer: 627-21-4 EINECS: 210-989-2 FN: 3295 ADR: 3,II |