3,3-Dimetyl-1-butyn 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
223440050 223440250
ACRO223440050EA 1125 NOK
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimetyl-1-butyn 98%
3,3-Dimetyl-1-butyn
Formel: C₆H₁₀
Kokepunkt: 33…38 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,66 g/cm³
Flash punkt: –034 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008852
CAS-nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
FN: 3295
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %