Sedimenteringskjegler, Imhoff
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05670003 05670001 05670005
LENZ05670003EA 3650 NOK
LENZ05670003 LENZ05670001 LENZ05670005
Sedimenteringskjegler, Imhoff
Trakter Immhoff-trakter
Made of borosilicate glass 3.3.
  • White graduations
  • With or without stopcock
  • Excellent chemical and temperature resistance
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Inndeling 0,1 ml 0,1 ml 0,1 ml