HyperSep™-manifolder med glassblokk
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
60104-232 60104-233
549-0597EA 19850 NOK
549-0597 549-0598
HyperSep™-manifolder med glassblokk
Manifold
Vakuummanifolder for HyperSep™ SPE-kolonner gjør det enkelt å behandle prøver.
  • Vakuumkammeret er en glassblokk som gir klart innsyn til ekstraksjonsprosessen og er enkel å rengjøre
  • Kontrollventil for vakuum for å optimere prøvens gjennomstrømningshastighet
  • Fast Corian®-lokk som hindrer vridning, for langvarig bruk
  • Bulkhead-luerkoblinger gjør at prøven kan elueres direkte inn i engangs reagensrør
  • Lokket har 16 eller 24 posisjoner i parallelle rader og hjørneben-støtter for å forhindre at luere og spisser blir skadet når lokket ikke er i bruk
Leveringsinformasjon: Leveres med glassblokk, Corian®-lokk til manifold, dekselpakning, vakuummåler og ventilenhet, 16 eller 24 PTFE-spisser, justerbart samlestativ, 16 eller 24 bulkhead-luerkoblinger og propper.