Filtre før kolonne og in-line-filtre, Upchurch Scientific®
Leverandør: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-316 C-420 A-100 A-101 A-102 A-224 A-315 A-315-01 A-315-02 A-318
554-1783EA 2850 NOK
554-1783 UPCHC-420 UPCHA-100 UPCHA-101 UPCHA-102 554-2204 554-1782 554-3020 554-3021 554-1784
Filtre før kolonne og in-line-filtre, Upchurch Scientific®
Filter Forkolonne, filter og frits
These filters are ideal for higher pressure applications and to help prevent particulate contamination.
  • For ¹/₁₆" Ø tubing