9-(klormetyl)antracen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
188180025 188180100
ACRO188180025EA 1100 NOK
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(klormetyl)antracen 98+%
9-(klormetyl)antracen
Formel: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Kokepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 136…141 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001263
CAS-nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %