9-Metylantracen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 1375 NOK
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Metylantracen 99%
9-Metylantracen
Formel: C₁₅H₁₂
MW: 192,26 g/mol
Kokepunkt: 196…197 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 76…79 °C
Tetthet: 1,066 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001261
CAS-nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %