9,10-Dimetylantracen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
115970010 115972500
ACRO115970010EA 1750 NOK
ACRO115970010 ACRO115972500
9,10-Dimetylantracen 97%
9,10-Dimetylantracen
Formel: C₁₆H₁₄
MW: 206.29 g/mol
Kokepunkt: 371
Smeltepunkt: 180…185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001262
CAS-nummer: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
Acidity Passes test