9,10-Difenylantracen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 635 NOK
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Difenylantracen for syntese, Sigma-Aldrich®
9,10-Difenylantracen
Formel: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Kokepunkt: 485 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 245 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001253
CAS-nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol