1,2,4,5-Tetrabrombensen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
352400250 352401000
ACRO352400250EA 1175 NOK
ACRO352400250 ACRO352401000
1,2,4,5-Tetrabrombensen 97%
1,2,4,5-Tetrabrombensen
Formel: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Smeltepunkt: 177…182 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000063
CAS-nummer: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 183 °C
GC ≥96.0 %