1,3,5-Tribrombensen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
161080250 161081000
ACRO161080250EA 850 NOK
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribrombensen 98%
1,3,5-Tribrombensen
Formel: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Kokepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 118…123 °C
Tetthet: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000080
CAS-nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA