5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 645 NOK
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Kokepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003347
CAS-nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %