VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Leverandør: VWR Collection
216-0615EA 1475 NOK
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Flasker Kanner
HDPE.
  • Allsidig Cap-teknologi gir fleksibiliteten til utskiftbare kontakter
  • Ekstra bred munn versjon for enkel fylling og rengjøring
  • Smart Barb-teknologi gir utskiftbare tappalternativer
VWR® HDPE carboy er et avansert væskehåndteringssystem utviklet med sluttbrukeren i tankene. Den ergonomisk utformede karosseriet, kombinert med vår VWR® Versatile Cap-teknologi, gir brukeren noe som er enkelt å bruke og enkelt å rengjøre. Laget av HDPE gjør den mer ripebestandig og bedre motstandsdyktig mot kjemikalier enn andre carboys, noe som gjør dem ideelle forMore Product Information