4-Brom-1,2-diklorbensen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
269810250 269811000
ACRO269810250EA 940 NOK
ACRO269810250 ACRO269811000
4-Brom-1,2-diklorbensen 98+%
4-Brom-1,2-diklorbensen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kokepunkt: 140…142 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 23…24 °C
Tetthet: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00040849
CAS-nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
FN: 2810
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %