1-Brom-3,5-diklorbensen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dichlorobromobenzene
331900250 331900050
ACRO331900250EA 815 NOK
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Brom-3,5-diklorbensen 98%
1-Brom-3,5-diklorbensen
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Kokepunkt: 232 °C
Smeltepunkt: 74…77 °C
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00000584
CAS-nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %