4-Bromo-2-chloroaniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
167480100 167480500
ACRO167480100EA 650 NOK
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Kokepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007660
CAS-nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %