Aspirasjonssystem, bordmodell, VACUSIP
Leverandør: Integra
159000 159010
181-0276EA 12825 NOK
181-0276 181-0275
Aspirasjonssystem, bordmodell, VACUSIP
Pumper Vakuum remdrevet pumper
I laboratoriet har man behov for å kassere små væskemengder på daglig basis. Dette inkluderer å fjerne overskuddsvæske fra reaksjonsrør, aspirere overskytende stoffer etter sentrifugeringstrinn, fjerne vaskeløsninger fra mikroplater, og mye mer. Frem til nå er dette ofte blitt gjort med hjemmelagde systemer bestående av en oppfangingskolbe, et elementært aspirasjonsverktøy og en ekstern vakuumkilde.
  • Det lille, kompakte systemet får plass på et hvilket som helst bord
  • Ved å bruke batteriutgaven av VACUSIP slipper man kabelrotet i skap/hetter med laminær gjennomstrømning og får større mobilitet
  • Den innebygde pumpen går stille, og den stopper automatisk når vakuumet er opprettet, noe som hindrer unødig pumpedrift
  • Rask bytting av avfallsflasken takket være skrukorktetningen
  • Hydrofobt filter hindrer at aerosoler og væske kommer inn i systemet
  • Det krever ikke tilleggsutstyr og er vedlikeholdsfritt
  • Av hensyn til enkel dekontaminering kan alle deler som kommer i kontakt med væsker, autoklaveres
VACUSIP er en klar til bruk-løsning for de mange forskjellige væskekasseringsoppgavene som utføres på laboratoriebordet. Den har en pålitelig stillegående pumpe som gjør at den kan være i drift uavhengig av en ekstern vakuumkilde. Batteriutgaven av VACUSIP har et oppladbart batteri og gir enda større fleksibilitet. En unik håndstyring muliggjør finregulering av aspirasjonsflowen og passer til mange forskjellige adaptere.
The 0,5 L glass bottle is quickly exchanged and all components coming in contact with liquids can be autoclaved. If the inactivation of the liquid waste is carried out externally, a disposable bottle may be used.
Leveringsinformasjon: Systemet leveres med 1 borsilikatflaske (500 ml) med GL 45-lokk, 1 håndkontroll i silikon (inkl. 1- og 8-kanals spisser i rustfritt stål og 1-kanals adapter for engangsspisser/GRIPTIPS), 1,2 m silikonslange, 1 hydrofobt filter, 0,45 µm, og strømadapter.