1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 2450 NOK
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Formel: C₈H₈BrClO
MW: 235,51 g/mol
Kokepunkt: 150…152 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 38…39 °C
Flash punkt: 150 °C
MDL nummer: MFCD00000617
CAS-nummer: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %