4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 1225 NOK
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
4-Bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Kokepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47…51 °C
Tetthet: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002166
CAS-nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %