Kulturskåler for prøverørsbefruktning, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
144444 179830
734-1175EA 5625 NOK
734-1175 734-2693
Kulturskåler for prøverørsbefruktning, Nunc™
Dyrkningsplater Skåler til biologiske analyser
PS, sterile, flatbunnet, med lokk. Disse fullt sertifiserte skålene er spesielt utviklet for prøverørsbefruktning.
  • Alle komponentene i det endelige produktet har batchnummer, noe som gir 100 % sporbarhet
  • Unik sertifisering, basert på en toksisitetstest som er utført på museembryo i 1-cellestadiet, bekrefter at produktet er sterilt (SAL 10⁶), ikke-pyrogent, og at materialet oppfyller kravene i USP klasse VI