1-brom-2,4-difluorbensen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4-Difluorobromobenzene
249360100 249360500
ACRO249360100EA 390 NOK
ACRO249360100 ACRO249360500
1-brom-2,4-difluorbensen 98+%
1-brom-2,4-difluorbensen
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –4 °C
Tetthet: 1,708 g/cm³
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000330
CAS-nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %