1-brom-2-fluorbensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 625 NOK
ACRO106990100 ACRO106990500
1-brom-2-fluorbensen 99%
1-brom-2-fluorbensen
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,6 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000282
CAS-nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %