1-Brom-3-fluorbensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 610 NOK
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Brom-3-fluorbensen 99%
1-Brom-3-fluorbensen
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kokepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,567 g/cm³
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000326
CAS-nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %