1-Brom-4-fluorbensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromofluorobenzene
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 385 NOK
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Brom-4-fluorbensen 99%
1-Brom-4-fluorbensen
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kokepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,593 g/cm³
Flash punkt: 53 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000342
CAS-nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %