trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
112580050 112580250
ACRO112580050EA 890 NOK
ACRO112580050 ACRO112580250
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione 97%
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
Formel: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Smeltepunkt: 108…112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003083
CAS-nummer: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥96.0 %