Ethyl oxamate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
118790250 118795000
ACRO118790250EA 350 NOK
ACRO118790250 ACRO118795000
Ethyl oxamate 99%
Ethyl oxamate
Formel: C₄H₇NO₃
MW: 117,1 g/mol
Smeltepunkt: 112…115 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008005
CAS-nummer: 617-36-7
EINECS: 210-512-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
Assay ≥98.5 %