Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
119620250 119621000
ACRO119620250EA 1500 NOK
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Smeltepunkt: 97…100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000350
CAS-nummer: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %