4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 435 NOK
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Smeltepunkt: 69…72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006445
CAS-nummer: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %