Oxamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
129651000 129655000
ACRO129651000EA 530 NOK
ACRO129651000 ACRO129655000
Oxamide 98%
Oxamide
Formel: C₂H₄N₂O₂
MW: 88.07 g/mol
Smeltepunkt: 491 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008007
CAS-nummer: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %