6-Methylpyridin-3-ol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-Methylpyridin-5-ol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine
148110250 148111000
ACRO148110250EA 900 NOK
ACRO148110250 ACRO148111000
6-Methylpyridin-3-ol 99%
6-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Smeltepunkt: 168…171 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006339
CAS-nummer: 1121-78-4
EINECS: 214-337-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 171 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %