2-Piperidinoethanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
152110050 152111000 152115000
ACRO152110050EA 390 NOK
ACRO152110050 ACRO152111000 ACRO152115000
2-Piperidinoethanol 99%
2-Piperidinoethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Flash punkt: 77 °C
MDL nummer: MFCD00006512
CAS-nummer: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4794 to 1.4814 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %