2-Hydroksyetylmetakrylat 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
156330010 156335000 156330025 156332500
ACRO156330010EA 1725 NOK
ACRO156330010 ACRO156335000 ACRO156330025 ACRO156332500
2-Hydroksyetylmetakrylat 97% stabilised
2-Hydroksyetylmetakrylat
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Kokepunkt: 205…208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 1,073 g/cm³
Flash punkt: 106 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002863
CAS-nummer: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm MEHQ
Acid value ≤2 mg KOH/g