Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 3225 NOK
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Nitrosium tetrafluoroborate
Formel: BF₄NO
Smeltepunkt: 250 °C (subl.)
Tetthet: 2,185 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011433
CAS-nummer: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %