Triisopropanolamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 540 NOK
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
Triisopropanolamin 98%
Triisopropanolamin
Formel: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Kokepunkt: 190 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flash punkt: 160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004533
CAS-nummer: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %