2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
263000250 263000050 263001000
ACRO263000250EA 1750 NOK
ACRO263000250 ACRO263000050 ACRO263001000
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175.57 g/mol
Kokepunkt: 99…100 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 74…78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075607
CAS-nummer: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
FN: 3077
ADR: 9 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %