Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 1825 NOK
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287,17 g/mol
Kokepunkt: 397 °C
Smeltepunkt: 146…151 °C
Flash punkt: 233 °C
MDL nummer: MFCD00000619
CAS-nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %