3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
292935000 292930025
ACRO292935000EA 2450 NOK
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Smeltepunkt: 70…77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00801124
CAS-nummer: 14593-04-5
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %