Diisopropanolamin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1'-Iminodipropan-2-ol
407805000 407800025
ACRO407805000EA 445 NOK
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamin 99%
Diisopropanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Kokepunkt: 249…250 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 33 °C
Tetthet: 1,0038 g/cm³
Flash punkt: 126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004531
CAS-nummer: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %