2-Etylheksylakrylat 99+% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 1300 NOK
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
2-Etylheksylakrylat 99+% stabilised
2-Etylheksylakrylat
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Kokepunkt: 215…219 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –90 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009495
CAS-nummer: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)