3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
293930050 293930250
ACRO293930050EA 410 NOK
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Kokepunkt: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Smeltepunkt: 28…33 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042186
CAS-nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %